Imprimer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502660-1G PC502660-250MG PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA 136 EUR
APOSPC502660-1G APOSPC502660-250MG APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185770
Numéro CAS: 101066-57-3