Imprimer
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502657-1G PC502657-25G PC502657-5G
APOSPC502657-1GEA 118 EUR
APOSPC502657-1G APOSPC502657-25G APOSPC502657-5G
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698082
Numéro CAS: 900254-47-9