Imprimer
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637356
Numéro CAS: 22227-63-0