Imprimer
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502631-1G PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA 102 EUR
APOSPC502631-1G APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
Poids moléculaire: 297.016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398159
Numéro CAS: 868166-20-5