Imprimer
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502609-1G PC502609-5G PC502609-250MG
APOSPC502609-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502609-1G APOSPC502609-5G APOSPC502609-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Poids moléculaire: 238.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203726
Numéro CAS: 26107-79-9