Imprimer
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 168 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Poids moléculaire: 238.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203770
Numéro CAS: 378231-19-7