Imprimer
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502598-25G PC502598-5G
APOSPC502598-25GEA 256 EUR
APOSPC502598-25G APOSPC502598-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861396
Numéro CAS: 20274-69-5