Imprimer
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502587-1G PC502587-250MG
APOSPC502587-1GEA 536 EUR
APOSPC502587-1G APOSPC502587-250MG
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399306
Numéro CAS: 1261478-09-4