Imprimer
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502585-1G PC502585-250MG PC502585-5G
APOSPC502585-1GEA 0 EUR
APOSPC502585-1G APOSPC502585-250MG APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782075
Numéro CAS: 916792-62-6