2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31561152 Numéro CAS: 2244080-89-3 |