2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₂F₅NO Poids moléculaire: 223.1 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22580791 Numéro CAS: 1404194-78-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |