Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502516-1G PC502516-250MG PC502516-5G
APOSPC502516-1GEA 522 EUR
APOSPC502516-1G APOSPC502516-250MG APOSPC502516-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅NO
Poids moléculaire: 223.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28791009
Numéro CAS: 1806305-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III