Imprimer
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502511-1G PC502511-250MG PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA 30.6 EUR
APOSPC502511-1G APOSPC502511-250MG APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561169
Numéro CAS: 2244082-19-5
UN: 1760
ADR: 8,III