Imprimer
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3-difluoro-4-iodobenzene
PC50251-1G PC50251-250MG PC50251-5G
APOSPC50251-1GEA 81.2 EUR
APOSPC50251-1G APOSPC50251-250MG APOSPC50251-5G
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene 97%
4-Bromo-2,3-difluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Poids moléculaire: 318.885 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878200
Numéro CAS: 207989-04-6