2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃F₅O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31561167 Numéro CAS: 2244079-72-7 |