3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₂F₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28791014 Numéro CAS: 1803789-95-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |