Imprimer
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502480-1G PC502480-250MG PC502480-5G
APOSPC502480-1GEA 58 EUR
APOSPC502480-1G APOSPC502480-250MG APOSPC502480-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561161
Numéro CAS: 2244076-54-6
UN: 3265
ADR: 8,III