Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 371 EUR
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formule: C₉H₆F₄O
Poids moléculaire: 206.137 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30184382
Numéro CAS: 2168352-66-5