Imprimer
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502471-1G PC502471-250MG PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA 58 EUR
APOSPC502471-1G APOSPC502471-250MG APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561159
Numéro CAS: 2244085-97-8