Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 219 EUR
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22551456
Numéro CAS: 1129541-09-8