Imprimer
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502442-1G PC502442-250MG
APOSPC502442-1GEA 98.6 EUR
APOSPC502442-1G APOSPC502442-250MG
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1,3,5-Tribromo-2,4,6-trifluorobenzene
Formule: C₆Br₃F₃
Poids moléculaire: 368.771 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192722
Numéro CAS: 2368-49-2