Imprimer
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC502434-1G PC502434-25G PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA 45.1 EUR
APOSPC502434-1G APOSPC502434-25G APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062425
Numéro CAS: 886502-80-3