Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502428-1G PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA 623 EUR
APOSPC502428-1G APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
Poids moléculaire: 242.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561151
Numéro CAS: 1309597-49-6