3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄F₂IN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28789179 Numéro CAS: 1582732-86-2 |