Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502421-1G PC502421-5G
APOSPC502421-1GEA 654 EUR
APOSPC502421-1G APOSPC502421-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Formule: C₆H₃BrF₃N
Poids moléculaire: 225.994 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22627830
Numéro CAS: 1269440-68-7