Imprimer
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502416-1G PC502416-250MG PC502416-5G
APOSPC502416-1GEA 470 EUR
APOSPC502416-1G APOSPC502416-250MG APOSPC502416-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756731
Numéro CAS: 1260903-08-9