Imprimer
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 493 EUR
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756730
Numéro CAS: 1260825-79-3