Imprimer
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502404-1G PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA 226 EUR
APOSPC502404-1G APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185554
Numéro CAS: 205533-31-9