Imprimer
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502390-1G PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA 521 EUR
APOSPC502390-1G APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12173014
Numéro CAS: 577-39-9