Imprimer
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502386-1G PC502386-250MG PC502386-5G
APOSPC502386-1GEA 522 EUR
APOSPC502386-1G APOSPC502386-250MG APOSPC502386-5G
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate 95+%
Methyl 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11500619
Numéro CAS: 195532-60-6