3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃Br₂F₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12756732 Numéro CAS: 1260903-09-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...