Imprimer

3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

PC502350-1G PC502350-250MG
APOSPC502350-1GEA 522 EUR
APOSPC502350-1G APOSPC502350-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzonitrile
Formule: C₇HBrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756734
Numéro CAS: 104222-41-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR