3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrFNO₃ Poids moléculaire: 250.022 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28739837 Numéro CAS: 1807192-67-1 |