Imprimer
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502337-1G PC502337-250MG
APOSPC502337-1GEA 609 EUR
APOSPC502337-1G APOSPC502337-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737947
Numéro CAS: 1805591-69-8