3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₄NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22580776 Numéro CAS: 206546-18-1 |