Imprimer
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 58 EUR
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11182341
Numéro CAS: 186036-04-4