Imprimer
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502325-1G PC502325-250MG PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA 279 EUR
APOSPC502325-1G APOSPC502325-250MG APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
Poids moléculaire: 249.052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07847871
Numéro CAS: 135206-83-6