1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₆F₂N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30730349 Numéro CAS: 2187434-99-5 |