Imprimer
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenacyl bromide
PC50232-1G PC50232-250MG
APOSPC50232-1GEA 493 EUR
APOSPC50232-1G APOSPC50232-250MG
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Poids moléculaire: 330.376 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733989
Numéro CAS: 1804382-39-5
UN: 3261
ADR: 8 III