Imprimer
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50230-1G PC50230-250MG PC50230-5G
APOSPC50230-1GEA 98.6 EUR
APOSPC50230-1G APOSPC50230-250MG APOSPC50230-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Formule: C₈H₆FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396991
Numéro CAS: 345963-96-4