2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₈BrFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09751763 Numéro CAS: 92821-83-5 |