Imprimer
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 473 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26032776
Numéro CAS: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III