Imprimer
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50227-1G PC50227-250MG PC50227-5G
APOSPC50227-1GEA 85.7 EUR
APOSPC50227-1G APOSPC50227-250MG APOSPC50227-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396999
Numéro CAS: 345963-95-3