Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502237-1G PC502237-250MG PC502237-5G
APOSPC502237-1GEA 507 EUR
APOSPC502237-1G APOSPC502237-250MG APOSPC502237-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Poids moléculaire: 258.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740802
Numéro CAS: 1805580-19-1