Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502236-1G PC502236-250MG
APOSPC502236-1GEA 534 EUR
APOSPC502236-1G APOSPC502236-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27931581
Numéro CAS: 889459-12-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III