Imprimer
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502234-1G PC502234-250MG
APOSPC502234-1GEA 364 EUR
APOSPC502234-1G APOSPC502234-250MG
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₃INO₂
Poids moléculaire: 317.004 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606429
Numéro CAS: 224185-35-7