Imprimer
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 567 EUR
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730319
Numéro CAS: 2149597-24-8