Imprimer
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502222-1G PC502222-250MG PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA 248 EUR
APOSPC502222-1G APOSPC502222-250MG APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25967134
Numéro CAS: 775330-11-5