Imprimer
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-(perfluoroethoxy)benzene
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 36.4 EUR
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₄BrF₅O
Point d'ébullition: 91…91 °C (50 mm Hg)
Densité: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040941
Numéro CAS: 56425-85-5