2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₄BrF₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30723449 Numéro CAS: 2149602-08-2 UN: 3261 ADR: 8,III |